Få mere at vide
3-(5-Nitro-2-thiophene)acrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(5-Nitro-2-thiophene)acrylic Acid |
| CAS | 17163-22-3 |
| Molekylær formel | C7H5NO4S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Nitro-2-thiopheneacrylic Acid, 3-(5-Nitro-2-thienyl)-2-propenoic Acid, NSC 178900 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4S/c9-7(10)4-2-5-1-3-6(13-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)/b4-2+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccc(s1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (E)-3-(5-nitrothiophen-2-yl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.18 |
| Formel vægt | 198.9939 |