Få mere at vide
3’,5’,N2-Tri-O-acetyl 2’-Deoxyguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',5',N2-Tri-O-acetyl 2'-Deoxyguanosine |
| CAS | 193092-29-4 |
| Molekylær formel | C16 H19 N5 O7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Acetyl-2'-deoxy-guanosine 3',5'-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N5O7/c1-7(22)18-16-19-14-13(15(25)20-16)17-6-21(14)12-4-10(27-9(3)24)11(28-12)5-26-8(2)23/h6,10-12H,4-5H2,1-3H3,(H2,18,19,20,22,25)/t10-,11+,12+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC1=NC(=O)c2ncn([C@H]3C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)O3)c2N1 |
| IUPAC navn | [(2R,3S,5R)-5-(2-acetamido-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-acetyloxyoxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.351 |
| Formel vægt | 393.128 |