Få mere at vide
3-(5-methyl-2-furyl)butyraldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405307 5 g 5g
11415307 25 g 25g
11425307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22671.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31704-80-0 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31704-80-0
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00209519
InChI nøgle PFLUFBMKOXFWSD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-5-methyl-2-furyl butyraldehyde, 3-5-methylfuran-2-yl butanal, 3-5-methyl-2-furyl butanal, 3-5-methyl-2-furanyl butanal, fema no. 3307, beta5-dimethyl-2-furanpropanal, 2-furanpropanal, beta5-dimethyl, 2-furanpropanal, beta,5-dimethyl, beta5-dimethyl-2-furanpropionaldehyde, 2-furanpropanal, .beta.,5-dimethyl
PubChem CID 3578033
IUPAC navn 3-(5-methylfuran-2-yl)butanal
SMIL CCC(C=O)C1=CC=C(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Tæthed 1.006
Kogepunkt 93°C to 94°C (14 mmHg)
Flammepunkt 58°C (136°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1989
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 152.19
Procent renhed 99%