missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(5-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(5-Methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 641571-16-6 |
| Molekylær formel | C11 H10 N3 F3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-(5-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-16-6-17(7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cncn1c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(5-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.21 |
| Formel vægt | 241.0827 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?