Få mere at vide
3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzensulfonylchlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10540913
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10540913 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10167602 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10540913 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39103DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10185-62-3
Molekylær formel C9H7ClN2O3S
Molekylvægt (g/mol) 258.68
MDL nummer MFCD06797486
InChI nøgle YPMVPGZXUILSPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl sulfone, 3-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 18525745
SMIL CC1=NC(=NO1)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzen-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 258.68
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk