Få mere at vide
3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10737695 1 g 1g
10403024 250 mg 250mg
10516344 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10737695 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39114DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 10185-69-0
Molekylær formel C9H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD08443707
InChI nøgle CTRGRIHPFAVSOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl aniline, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylamine, benzenamine,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 11423869
IUPAC navn 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)anilin
SMIL CC1=NC(=NO1)C1=CC(N)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%