Få mere at vide
3,5 M kaliumchloridelektrodefyldningsopløsning (elektrolyt), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektrodereferencestandard, elektrodereferencemateriale.
- Til potentiometriske titreringer, direkte pH-måling, redox- eller ionmåling, hvor der anvendes sølv/sølvklorid eller calomel referenceelektroder.
- Mættet KCl er kun tungtopløseligt under °20 C, så hvis der skal udføres målinger under denne temperatur, forbliver 3,5 M kaliumchlorid i opløsning ned til 15 °C.
- Produkt af høj kvalitet: ækvitransferens af kation/anion-kombinationen er så tæt som muligt på at være ækvimobil, konstant chloridaktivitet, høj elektrisk ledningsevne, så ikke-kemisk reaktiv som muligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 3,5 mol/L |
| Til brug med (udstyr) | Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik |
| Til brug med (applikation) | pH-elektrodepåfyldningsopløsning |
| Emballage | Dropper flaske |
| Mængde | 100 ml |