Få mere at vide
3,5-Lutidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Lutidine |
| CAS | 591-22-0 |
| Molekylær formel | C7H9N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,5-Dimethylpyridine, NSC 60736 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cncc(C)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dimethylpyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.15 |
| Formel vægt | 107.0735 |