Få mere at vide
3,5-Lutidine, 99%
Artikelnummer. 11412677
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412677 500 mL 500ml
11359519 25 mL 25ml
11402677 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14877.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-22-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-22-0
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00006404
InChI nøgle HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-lutidine, pyridine, 3,5-dimethyl, unii-6q4ypz045v, 3,5-dimethyl pyridine, 3,5 lutidine, 3,5-lutdcine, 3,5-dimethylpyridin, 3,5-dimethyl-pyridine, acmc-1axev, dsstox_cid_30825
PubChem CID 11565
IUPAC navn 3,5-dimethylpyridin
SMIL CC1=CC(=CN=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Lutidine
Smeltepunkt -9°C
Tæthed 0.941
Kogepunkt 169°C to 170°C
Flammepunkt 53°C (127°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.505
Mængde 500 mL
FN nummer UN1992
Beilstein 105682
Opløselighedsinformation Sol
Formel vægt 107.16
Procent renhed 99%