Få mere at vide
3,5-Lutidin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Lutidine |
| Smeltepunkt | -9 °C |
| Tæthed | 0.941 |
| Kogepunkt | 169 °C til 170 °C |
| Flammepunkt | 53 °C (127 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.505 |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 105682 |
| Vis mere |