Få mere at vide
3,5-Lutidin, 98+%
Artikelnummer. 10765391 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10765391 100 mL Glasflaske 100ml
10316720 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10765391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125211000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 591-22-0 | C7H9N | 107,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-22-0
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.15
MDL nummer MFCD00006404
InChI nøgle HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-lutidine, pyridine, 3,5-dimethyl, unii-6q4ypz045v, 3,5-dimethyl pyridine, 3,5 lutidine, 3,5-lutdcine, 3,5-dimethylpyridin, 3,5-dimethyl-pyridine, acmc-1axev, dsstox_cid_30825
PubChem CID 11565
IUPAC navn 3,5-dimethylpyridin
SMIL CC1=CC(=CN=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Lutidine
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -9,0 °C
Farve Gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 169,0 °C til 170,0 °C
Flammepunkt 53 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5040 til 1,5060
Mængde 100 mL
Beilstein 20, 246
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 33 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og ether
Formel vægt 107.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Lutidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.