Få mere at vide
3,5-Heptanedione, 99%
Artikelnummer. 10535291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10535291 5 g Glasflaske 5g
10061791 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411260050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7424-54-6 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7424-54-6
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00015186
InChI nøgle DGCTVLNZTFDPDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-heptanedione, dipropionylmethane, 3,5-heptandione, unii-q3b558e3vy, 3,5-heptadione, 3,5-heptane dione, pubchem21961, ksc379q6f, 3,5-heptanedione, purum gc
PubChem CID 81923
IUPAC navn heptan-3,5-dion
SMIL CCC(=O)CC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Heptanedione
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9450g/mL
Kogepunkt 172°C to 173°C (711.0 mmHg)
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2COCH2COCH2CH3
Brydningsindeks 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.945
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Heptanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.