Få mere at vide
3,5-Heptanedione, 97%
Artikelnummer. 11433687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433687 25 g 25g
11423687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18165.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7424-54-6 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7424-54-6
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.171
MDL nummer MFCD00015186
InChI nøgle DGCTVLNZTFDPDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-heptanedione, dipropionylmethane, 3,5-heptandione, unii-q3b558e3vy, 3,5-heptadione, 3,5-heptane dione, pubchem21961, ksc379q6f, 3,5-heptanedione, purum gc
PubChem CID 81923
IUPAC navn heptan-3,5-dion
SMIL CCC(=O)CC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Heptanedione
Tæthed 0.8
Kogepunkt 175°C to 177°C
Flammepunkt 57°C (134°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.4555
Mængde 25 g
FN nummer UN1224
Beilstein 635979
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%