Få mere at vide
3,5-Diphenyl-1H-pyrazole, 98+%
Artikelnummer. 11351757
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351757 25 g 25g
11341757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04904.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1145-01-3 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1145-01-3
Molekylær formel C15H12N2
Molekylvægt (g/mol) 220.28
MDL nummer MFCD00039675
InChI nøgle JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diphenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole,5-diphenyl, acmc-1bufo, 1h-pyrazole,5-diphenyl, cbmicro_048085, 3,5-diphenyl pyrazole, 3,5-diphenyl-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 70840
IUPAC navn 3,5-diphenyl-lH-pyrazol
SMIL N1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diphenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 199°C to 204°C
Mængde 25 g
Beilstein 158264
Formel vægt 220.28
Procent renhed ≥98%