Få mere at vide
3,5-Dinitrosalicylhydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide |
| CAS | 955-07-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H6 N4 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylhydrazide, Nifursol-desfurfuryliden, Salicylic acid, 3,5-dinitro-, hydrazide (7CI,8CI), 2-Hydroxy-3,5-dinitro-benzoic acid hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13) |
| SMIL | NNC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.15 |
| Vis mere |