missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2, TRC

Artikelnummer. 17941365
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941365 10 mg
17912235 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17941365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48031710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346598-09-1
Molekylær formel C7H6N215N2O6
Molekylvægt (g/mol) 244.13
Synonym 3,5-Dinitrosalicylic acid 15N-hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2, Nifursol-desfurfuryliden-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid hydrazide-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide-15N2, Nifursol-desfurfuryliden 15N2 (hydrazide 15N2)
IUPAC navn 2-hydroxy-3,5-dinitro(^{15}N)benzohydrazide
SMIL [15NH2][15NH]C(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13)/i8+1,9+1
Formel vægt 244.0228
Procent renhed >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.