missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Dinitropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dinitropyridine |
| CAS | 940-06-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 H3 N3 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3,5-Dinitropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3N3O4/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6-2-4/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3,5-dinitropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?