Få mere at vide
3,5-Dinitrochlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dinitrochlorobenzene |
| CAS | 618-86-0 |
| Molekylær formel | C6H3ClN2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Chloro-3,5-dinitrobenzene, m-Dinitrochlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2O4/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(2-4)9(12)13/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)cc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.55 |
| Formel vægt | 201.9781 |