Få mere at vide
3,5-Dinitrobenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30005626
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30005626 25 g
1 options
Artikelnummer. 30005626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47991525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzoyl Chloride
CAS 99-33-2
Molekylær formel C7H3ClN2O5
Mængde 25 g
Synonym 3,5-Dinitrobenzoic Acid Chloride, NSC 2697;
InChI formel InChI=1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 230.56