Få mere at vide
3,5-Dinitrobenzoyl Chloride, 99%
Artikelnummer. 10677021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677021 100 g Glasflaske 100g
10157700 25 g Glasflaske 25g
10195313 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408711000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-33-2
Molekylær formel C7H3ClN2O5
Molekylvægt (g/mol) 230.56
MDL nummer MFCD00007248
InChI nøgle NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzoylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dinitrobenzoyl chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67.0°C to 70.0°C
Farve Gul til Beige
Kogepunkt 196°C (15.0 hPa)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 09, 414
Fieser 01,320
Merck Index 15, 3303
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 230.56
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystals or Crystalline Needles