Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3, 5-Dinitrobenzoyl chloride |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 67,0 °C til 70,0 °C |
| Farve | Gul til Beige |
| Kogepunkt | 196 °C (15,0 hPa) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dinitrobenzoyl chloride