Få mere at vide
3,5-Dinitrobenzoylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11442738
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442738 100 g 100g
11432738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16729.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230,56 g/mol
Bruges til fotografering. Denne aromatiske forbindelse bruges af kemikere til at identificere alkoholkomponenter i estere og i den fluorometriske analyse af kreatinin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser, der
bruges til fotografering. Denne aromatiske forbindelse bruges af kemikere til at identificere alkoholkomponenter i estere og i den fluorometriske analyse af kreatinin.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser, vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-33-2
Molekylær formel C7H3ClN2O5
Molekylvægt (g/mol) 230.56
MDL nummer MFCD00007248
InChI nøgle NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzoylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Smeltepunkt 67 °C til 70 °C
Kogepunkt 196 °C (12 mmHg)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 990249
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,3277
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 230.57
Procent renhed ≥98%