Få mere at vide
3,5-Dinitrobenzoylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11432738
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432738 25 g 25g
11442738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16729.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230,56 g/mol
Bruges til fotografering. Denne aromatiske forbindelse bruges af kemikere til at identificere alkoholkomponenter i estere og i den fluorometriske analyse af kreatinin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser, der
bruges til fotografering. Denne aromatiske forbindelse bruges af kemikere til at identificere alkoholkomponenter i estere og i den fluorometriske analyse af kreatinin.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser, vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-33-2
Molekylær formel C7H3ClN2O5
Molekylvægt (g/mol) 230.56
MDL nummer MFCD00007248
InChI nøgle NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzoylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Smeltepunkt 67 °C til 70 °C
Kogepunkt 196 °C (12 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 990249
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,3277
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 230.57
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-dinitro-benzoylchloride