Få mere at vide
3,5-Dinitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30386979
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30386979 5 g
1 options
Artikelnummer. 30386979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4799055G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzoic Acid
CAS 99-34-3
Molekylær formel C7 H4 N2 O6
Mængde 5 g
Synonym 3,5-Dinitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-1,5-dinitrobenzene, DNBA, NSC 8732
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 212.12
Formel vægt 212.0069