missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol, Mikromol™

Artikelnummer. 30052493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052493 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052493 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1221.060025

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
CAS 7659-29-2
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H4 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol, Entacapone Imp. E (EP), Entacapone Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
SMIL Oc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzene-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 200.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 200.0069 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.