Få mere at vide
3,5-dinitrobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494917
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494917 25 g 25g
11404927 100 g 100g
11414927 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21865.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-81-3 | C7H5N3O5 | 211.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-81-3
Molekylær formel C7H5N3O5
Molekylvægt (g/mol) 211.13
MDL nummer MFCD00007985
InChI nøgle UUKWKUSGGZNXGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitromide, tristat, unistat, benzamide, 3,5-dinitro, nitromide usan, component of tristat, nitroamide, component of unistat-3, unii-9duj3cmk8s, 9duj3cmk8s
PubChem CID 4511
IUPAC navn 3,5-dinitrobenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitrobenzamide
Smeltepunkt 181°C to 183°C
Mængde 25 g
Merck Index 14,6612
Formel vægt 211.13
Procent renhed 98%