Få mere at vide
3,5-Dinitro-o-toluinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dinitro-2-methyl benzoic acid |
| CAS | 28169-46-2 |
| Molekylær formel | C8 H6 N2 O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic Acid, 3,5-Dinitro-2-methylbenzoic Acid, NSC 168527 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O6/c1-4-6(8(11)12)2-5(9(13)14)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methyl-3,5-dinitrobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.14 |
| Formel vægt | 226.0226 |