Få mere at vide
3,5-Dinitro-4-pyridinol, TRC
Artikelnummer. 30387763
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30387763 1 g
1 options
Artikelnummer. 30387763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4800051G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitro-4-pyridinol
CAS 10425-71-5
Molekylær formel C5H3N3O5
Mængde 1 g
Synonym 3,5-Dinitro-4-hydroxypyridine, 3,5-Dinitro-4-pyridinol, 4-Hydroxy-3,5-dinitropyridine
InChI formel InChI=1S/C5H3N3O5/c9-5-3(7(10)11)1-6-2-4(5)8(12)13/h1-2H,(H,6,9)
SMIL Oc1c(cncc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3,5-dinitropyridin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 185.09
Formel vægt 185.0073