Få mere at vide
3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30372056
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30372056 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30372056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493015500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1019-52-9
Molekylær formel C7 H4 N2 O7
Mængde 500 mg
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 228.116
Formel vægt 228.002