Få mere at vide
3,5-Dimethylthiophenol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30979661
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30979661 10 g 10g
30975376 25 g 25g
30970492 1 g 1g
30969887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30979661 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1066110g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylthiophenol
CAS 38360-81-5
Molekylær formel C8H10S
MDL nummer MFCD00040226
Mængde 10 g
SMIL SC1=CC(C)=CC(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 138.23
Procent renhed 98%