Få mere at vide
3,5-Dimethylthiophenol, 97%
Artikelnummer. 11318145
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318145 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318145 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08403.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 38360-81-5 | C8H10S | 138,228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38360-81-5
Molekylær formel C8H10S
Molekylvægt (g/mol) 138.228
MDL nummer MFCD00040226
InChI nøgle CESBAYSBPMVAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylbenzene-1-thiol, 3,5-dimethyl thiophenol, m-xylene-5-thiol, 5-mercapto-m-xylene, 3,5-xylenethiol, xylenethiol, mixed isomers, 3,5dimethylthiophenol, pubchem6885
PubChem CID 117548
IUPAC navn 3,5-dimethylbenzenthiol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)S)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylthiophenol
Tæthed 1.015
Kogepunkt 127 °C (50 mmHg)
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Brydningsindeks 1.5675
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 3233085
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 138.23
Procent renhed 97%