Få mere at vide
3,5-Dimethylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30381601
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30381601 5 g
1 options
Artikelnummer. 30381601 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4789355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylpyrazole
CAS 67-51-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 H8 N2
Mængde 5 g
Synonym Pyrazole, 3,5-dimethyl- (6CI,8CI), 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 1H-3,5-Dimethylpyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole, NSC 8729, TH 564, Trixene DP 8692, U 6245
InChI formel InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMIL Cc1cc(C)[nH]n1
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 96.13
Formel vægt 96.0687
Procent renhed >95