Få mere at vide
3,5-Dimethylpyrazol, 99%
Artikelnummer. 11956211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11956211 500 g Plastflaske 500g
10366790 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116705000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 67-51-6 | C5H8N2 | 96,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-51-6
Molekylær formel C5H8N2
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00005243
InChI nøgle SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
PubChem CID 6210
IUPAC navn 3,5-dimethyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=CC(C)=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylpyrazole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 106,0 °C til 109,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 218,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 23,74
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 96.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller