Få mere at vide
3,5-dimethylpyrazin-2-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10765803
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10765803 10 g 10g
10062412 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10765803 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB07911EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 91678-81-8
Molekylær formel C6H9N3
Molekylvægt (g/mol) 123.159
MDL nummer MFCD00107172
InChI nøgle GZZRWBRYYZGTNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dimethylpyrazine, 3,5-dimethyl-2-pyrazinamine, 3,5-dimethylpyrazine-2-ylamine, pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 2-pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-pyrazinamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 3,5-dimethylpyrazin-2-ylamine
PubChem CID 2774764
IUPAC navn 3,5-dimethylpyrazin-2-amin
SMIL CC1=CN=C(C(=N1)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylpyrazin-2-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Mængde 10 g
Formel vægt 123.16
Procent renhed 97%