Få mere at vide
3,5-Dimethylpiperidine, 96%, mixture of cis and trans
Artikelnummer. 10114250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10114250 25 g Glasflaske 25g
10124250 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181230250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35794-11-7 | C7H16N | 114.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35794-11-7
Molekylær formel C7H16N
Molekylvægt (g/mol) 114.21
MDL nummer MFCD00005996,MFCD09832871
InChI nøgle IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
Synonym piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
PubChem CID 118259
IUPAC navn 3,5-dimethylpiperidin
SMIL C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylpiperidine
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 144°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4434 to 1.4464
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.85
Formel vægt 113.2
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylpiperidine, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.