Få mere at vide
3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31098773
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31098773 500 g
31095964 25 g
31098156 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31098773 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10694500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
CAS 60481-36-9
Molekylær formel C8H13ClN2
MDL nummer MFCD00052269
Mængde 500 g
SMIL Cl.CC1=CC(=CC(=C1)NN)C
Molekylvægt (g/mol) 172.66
Procent renhed 95%