Få mere at vide
3,5-dimethylphenyleddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392217 1 g 1g
11302227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09707.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42288-46-0 | C10H11O2 | 163.20 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et aktivt
farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42288-46-0
Molekylær formel C10H11O2
Molekylvægt (g/mol) 163.20
MDL nummer MFCD00082776
InChI nøgle HDNBKTWQBJJYPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,5-dimethylphenylacetic acid, 2-3,5-dimethylphenyl acetic acid, 3,5-dimethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dimethyl, 3,5-xylyl acetic acid, acmc-20anc9, ksc238q4h, 3,5-dimethylbenzeneacetic acid, 3,5-dimethyl-phenyl-acetic acid
PubChem CID 4749495
IUPAC navn 2-(3,5-dimethylphenyl)eddikesyre
SMIL CC1=CC(CC([O-])=O)=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylphenylacetic acid
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Mængde 1 g
Beilstein 2083903
Formel vægt 164.21
Procent renhed ≥98%