Få mere at vide
3,5-Dimethylphenyl isocyanat, 97 %
Artikelnummer. 11312577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312577 1 g 1g
11322577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11698.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54132-75-1 | C9H9NO | 147,177 g/mol
3,5-dimethylphenylisocyanat er applikationer omfatter binding med oligosaccharider og cyclodextriner til chiral kromatografi stationære faser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-dimethylphenyl isocyanat er applikationer omfatter kobling med oligosaccharider
og cyclodextriner til chiral kromatografi stationære faser.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54132-75-1
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00013868
InChI nøgle DZSGDHNHQAJZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylphenyl isocyanate, 3,5-dimethylphenylisocyanate, 3,5-xylyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl, isocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester, 5-isocyanato-m-xylene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl-benzene, acmc-1axct, 3,5-dimethylbenzenisocyanate, ksc274i2t
PubChem CID 521488
IUPAC navn 1-isocyanato-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Tæthed 1.045
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1.528
FN nummer UN2206
Beilstein 774958
Kogepunkt 205 °C
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%