Få mere at vide
3,5-Dimethylphenoxymethyloxirane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylphenoxymethyloxirane |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)12-6-11-7-13-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3 |