Få mere at vide
3,5-Dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30450220
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450220 10 g
30452909 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30450220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX74950510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-68-9
Molekylær formel C8 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Synonym 3,5-Dimethylphenol, Phenol, 3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol (8CI), 3,5-Dimethylphenol, 1,3,5-Xylenol, 1-Hydroxy-3,5-dimethylbenzene, NSC 9268
IUPAC navn 3,5-dimethylphenol
SMIL Cc1cc(C)cc(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylphenol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
Formel vægt 122.0732