missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Dimethylphenol-d6 (1,3,5-Xylenol-d6), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylphenol-d6 |
| CAS | 133604-75-8 |
| Molekylær formel | C8H4D6O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NSC 9268-d6, 1-Hydroxy-3,5-dimethylbenzene-d6, 3,5-Xylenol-d6, 1,3,5-Xylenol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | OC1=CC(C([2H])([2H])[2H])=CC(C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| IUPAC navn | 3,5-bis(methyl-d3)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.2 |
| Formel vægt | 128.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?