Få mere at vide
3,5-Dimethylphenol, 99+%
Artikelnummer. 10194460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10194460 5 g Glasflaske 5g
10225880 100 g Glasflaske 100g
10696942 500 g Glasflaske 500g
10524524 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10194460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162790050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-68-9
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002307
InChI nøgle TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
IUPAC navn 3,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylphenol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63°C to 66°C
Farve Orange til hvid
Tæthed 1.1150g/mL
Kogepunkt 222°C
Flammepunkt 109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H3OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 492
Merck Index 15, 10279
Specifik vægtfylde 1.115
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5.3g/L (25°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk fast stof