Få mere at vide
3,5-dimethylphenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082008
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474923
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12236.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
3,5-Dimethylphenol finder anvendelse som klæbemidler, forseglingskemikalier, plettering og overfladebehandlingsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning. Yderligere anvendes det som et kemisk mellemprodukt til antioxidanter, phenolharpikser, aktive farmaceutiske ingredienser og metaxalon (muskelafslappende middel).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dimethylphenol finder anvendelse som klæbemidler, forseglingskemikalier, plettering og overfladebehandlingsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning. Yderligere anvendes det som et kemisk mellemprodukt til antioxidanter, phenolharpikser, aktive farmaceutiske ingredienser og metaxalon (muskelafslappende middel).
Opløselighed
Opløselig i ethylalkohol, carbontetrachlorid, benzen, chloroform, vand og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, messing og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-68-9
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002307
InChI nøgle TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
IUPAC navn 3,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylphenol
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 222°C
Flammepunkt 109°C (228°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN2261
Beilstein 774117
Merck Index 14,10082
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachloride,benzene,chloroform,water and ether.
Formel vægt 122.17
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.