Få mere at vide
3,5-Dimethylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11484923
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484923 500 g 500g
11474923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12236.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122,17 g/mol
3,5-Dimethylphenol finder anvendelse som klæbemidler, forseglingskemikalier, plettering og overfladebehandlingsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning. Yderligere anvendes det som et kemisk mellemprodukt til antioxidanter, phenolharpikser, aktive farmaceutiske ingredienser og metaxalon (muskelafslappende middel).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dimethylphenol finder anvendelse som klæbemidler, forseglingskemikalier, plettering og overfladebehandlingsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning. Yderligere anvendes det som et kemisk mellemprodukt til antioxidanter, phenolharpikser, aktive farmaceutiske ingredienser og metaxalon (muskelafslappende middel).
Opløselighed
Opløselig i ethylalkohol, carbontetrachlorid, benzen, chloroform, vand og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, messing og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-68-9
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00002307
InChI nøgle TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
IUPAC navn 3,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylphenol
Smeltepunkt 61 °C til 65 °C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 222 °C
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Mængde 500 g
FN nummer UN2261
Beilstein 774117
Merck Index 14,10082
Opløselighedsinformation Opløselig i ethylalkohol, kulstoftetrachlorid, benzen, kloroform, vand og æter.
Formel vægt 122.17
Procent renhed ≥98%