Få mere at vide
3,5-Dimethylphenol, 98+%
Description
3,5-Dimethylphenol finder anvendelse som klæbemidler, forseglingskemikalier, plettering og overfladebehandlingsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning. Yderligere anvendes det som et kemisk mellemprodukt til antioxidanter, phenolharpikser, aktive farmaceutiske ingredienser og metaxalon (muskelafslappende middel).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-Dimethylphenol finder anvendelse som klæbemidler, forseglingskemikalier, plettering og overfladebehandlingsmidler. Det bruges også som opløsningsmiddel til rengøring eller affedtning. Yderligere anvendes det som et kemisk mellemprodukt til antioxidanter, phenolharpikser, aktive farmaceutiske ingredienser og metaxalon (muskelafslappende middel).
Opløselighed
Opløselig i ethylalkohol, carbontetrachlorid, benzen, chloroform, vand og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, messing og kobber.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylphenol |
| Smeltepunkt | 61 °C til 65 °C |
| Tæthed | 1.12 |
| Kogepunkt | 222 °C |
| Flammepunkt | 109 °C (228 °F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2261 |
| Beilstein | 774117 |
| Merck Index | 14,10082 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethylalkohol, kulstoftetrachlorid, benzen, kloroform, vand og æter. |
| Show More |