Få mere at vide
3,5-Dimethylisoxazol, 99%
Beskrivelse
Optimeringen af 3,5-dimethylisoxazol-derivater for at udvikle potente inhibitorer af BET (bromodomain and extra terminal domain) bromodænefamilien med god ligandeffektivitet. Det har hypoglykæmisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Optimering af 3,5-dimethylisoxazol-derivater til udvikling af potente inhibitorer af BET (bromodomain and extra terminal domain) bromdomænefamilien med god ligandeffektivitet. Det har hypoglykæmisk aktivitet.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethylisoxazole |
| Smeltepunkt | -14 °C |
| Tæthed | 0.992 |
| Kogepunkt | 142 °C til 144 °C |
| Flammepunkt | 31 °C (87 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4415 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 106324 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |