Få mere at vide
3,5-Dimethylisoxazol, 99%
Artikelnummer. 11414893
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414893 25 g 25g
11424893 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414893 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12217.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 300-87-8 | C5H7NO | 97,117 g/mol
Optimeringen af 3,5-dimethylisoxazol-derivater for at udvikle potente inhibitorer af BET (bromodomain and extra terminal domain) bromodænefamilien med god ligandeffektivitet. Det har hypoglykæmisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Optimering af 3,5-dimethylisoxazol-derivater til udvikling af potente inhibitorer af BET (bromodomain and extra terminal domain) bromdomænefamilien med god ligandeffektivitet. Det har hypoglykæmisk aktivitet.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300-87-8
Molekylær formel C5H7NO
Molekylvægt (g/mol) 97.117
MDL nummer MFCD00003156
InChI nøgle FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisooxazole, 3,5-dwumetyloizoksazolu, 3,5-dwumetyloizoksazolu polish, 3,5-dimethylisoxazol, pubchem8641, isoxazole,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-isoxazole
PubChem CID 9312
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1,2-oxazol
SMIL CC1=CC(=NO1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylisoxazole
Smeltepunkt -14 °C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 142°C to 144°C
Flammepunkt 31°C (87°F)
Brydningsindeks 1.4415
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 106324
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 97.12
Procent renhed 99%