Få mere at vide
3,5-Dimethylisoxazol-4-carboxylsyre, 99 %
Artikelnummer. 11418406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418406 5 g 5g
11408406 1 g 1g
11428406 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15419.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 2510-36-3 | C6H7NO3 | 141,126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2510-36-3
Molekylær formel C6H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 141.126
MDL nummer MFCD00051657
InChI nøgle IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 140°C to 142°C
Mængde 5 g
Beilstein 115819
Formel vægt 141.13
Procent renhed 99%