Få mere at vide
3,5-dimethylisoxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11321406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11321406 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10361875 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10525265 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321406 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00601DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2510-36-3
Molekylær formel C6H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 141.126
InChI nøgle IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 141.13