Få mere at vide
3,5-dimethylisoxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361875
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10361875
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC00601DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2510-36-3
Molekylær formel C6H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 141.126
InChI nøgle IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
IUPAC navn 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 141.13